Få mere at vide
Tri-tert-butylfosfoniumtetrafluoroborat, 97%
Artikelnummer. 11389685
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389685 1 g 1g
11399685 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389685 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19752.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 131274-22-1 | C12H28BF4P | 290,13 g/mol
Tri-tert-butylphosphoniumtetrafluorborat er en ligand, der anvendes i den palladium-katalyserede enantioselektive alfa-arylering af N-boc-pyrrolidin. Det bruges også sammen med en palladium(0)-15-leddet, triolefinisk makrocyle i Suzuki-krydskoblingsreaktioner af arylbromider og chlorider. Yderligere bruges det i Heck-koblingen af vinyltosylater med olefiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tri-tert-butylphosphoniumtetrafluorborat er en ligand, der anvendes i den palladium-katalyserede enantioselektive alfa-arylering af N-boc-pyrrolidin. Det bruges også sammen med en palladium(0)-15-leddet, triolefinisk makrocyle i Suzuki-krydskoblingsreaktioner af arylbromider og chlorider. Yderligere bruges det i Heck-koblingen af vinyltosylater med olefiner.
Opløselighed
Opløselig i methylenchlorid og chloroform. Lidt opløseligt i terahydrofuran. Uopløseligt i hexan, toluen og vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131274-22-1
Molekylær formel C12H28BF4P
Molekylvægt (g/mol) 290.13
MDL nummer MFCD04039975
InChI nøgle YTJUCJAUJCXFTN-UHFFFAOYSA-O
Synonym tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate, t-bu 3ph bf4, tri-t-butylphosphonium tetrafluoroborate, fluoroboric acid tri-tert-butylphosphine adduct, tri-tert-butylphosphanium tetrafluoroborate, tbu3p hbf4, ttbp hbf4, t-bu3p hbf4, tbu 3p hbf4, acmc-20a4f9
PubChem CID 2734635
IUPAC navn tritert-butylphosphanium;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 266 °C til 267 °C
Mængde 1 g
Beilstein 8813613
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i methylenklorid og kloroform. Let opløselig i terahydrofuran. Uopløselig i hexan, toluen og vand.
Formel vægt 290.13
Procent renhed 97%