Få mere at vide
Tri-tert-butylphosphin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522802 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10522802
Brand: Thermo Scientific Acros 360890050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13716-12-6
Molekylær formel C12H27P
Molekylvægt (g/mol) 202.32
MDL nummer MFCD00015006
InChI nøgle BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn tri-tert-butylphosphan
SMIL CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-tert-butylphosphine
Smeltepunkt 30.0°C
Tæthed 0.8200 g/mL
Kogepunkt 102.0°C to 103.0°C (13.0 mmHg)
Flammepunkt -17°C
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)3C]3P
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.82
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble aq. soln..
Formel vægt 202.32
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri-tert-butylphosphine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Pyrofort fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.