Få mere at vide
Tri-tert-butylborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451708
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451708 5 g 5g
15461708 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55461.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7397-43-5 | C12H27BO3 | 230.155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7397-43-5
Molekylær formel C12H27BO3
Molekylvægt (g/mol) 230.155
MDL nummer MFCD00009652
InChI nøgle ZMCWFMOZBTXGKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-tert-butyl borate, boron tert-butoxide, tri-tert-butoxyborane, tris tert-butyl borate, tris tert-butyloxy borane, boric acid h3bo3 , tri-tert-butyl ester, boric acid,tris 1,1-dimethylethyl ester, tri-t-butylborate, tri-t-butyl borate, tritert-butoxy-borane
PubChem CID 289737
IUPAC navn tritert-butylborat
SMIL B(OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-tert-butyl borate
Smeltepunkt 18°C to 19°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.811 g/mL
Kogepunkt 101°C (74 mmHg)
Flammepunkt 29°C (84°F)
Lineær formel [(CH3)3CO]3B
Brydningsindeks 1.389
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 230.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske