missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
tri-Sodium Phosphate Dodecahydrate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tri-Sodium Phosphate Dodecahydrate |
| Smeltepunkt | 75°C (Elimination of Water of Crystallisation) |
| CAS | 10101-89-0 |
| Mængde | 1 kg |
| MDL nummer | MFCD00149198 |
| Synonym | tri-Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic, Trisodium phosphate, tri-Sodium phosphate dodecahydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.12 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 1.62 g/cm3 at 20°C |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?