Learn More
tri-Sodium Phosphate Dodecahydrate, Supelco™
Especificaciones
Especificaciones
| Melting Point | 75°C (Elimination of water of crystallisation) |
| Quantity | 5 kg |
| MDL Number | MFCD00149198 |
| Synonym | tri-Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic, Trisodium phosphate, tri-Sodium phosphate dodecahydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 380.12 |
| Grade | Research |
| Density | 1.62 g/cm3 at 20°C |
| Chemical Name or Material | Tri-Sodium Phosphate Dodecahydrate |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?