Få mere at vide
Tri-Sodium Orthophosphate Dodecahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10073263 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastic keg
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10073263 250 g Plastic powder jar 250g
10244160 500 g Plastic powder jar 500g
10254160 1 kg Plastic powder jar 1kg
10214210 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10073263 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/5760/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-89-0
Molekylær formel H24Na3O16P
Molekylvægt (g/mol) 380.119
MDL nummer 149198
InChI nøgle ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC navn trisodium;phosphate;dodecahydrate
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Smeltepunkt 75°C
Farve White
pH 11.8 to 12
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Formel vægt 380.13g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tri-Sodium orthophosphate dodecahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tribasic sodium phosphate dodecahydrate,Trisodium phosphate