Learn More
Tri-natrium orthophosphat dodecahydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical
Product Code. 10102930 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 g
Emballage:
Plast pulver krukke
Unit Size:
500g
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10102930 500 g Plast pulver krukke 500g
1 options
Product Code. 10102930 Supplier Fisher Chemical Supplier No. S/5761/53
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Specifications
Smeltepunkt 75 °C
CAS 10101-89-0
Farve Hvid
pH 11,8 til 12
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Emballage Plast pulver krukke
Molekylær formel H24Na3O16P
MDL nummer 149198
Synonym trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
InChI nøgle ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC navn trinatrium;phosphat;dodecahydrat
Molekylvægt (g/mol) 380.119
PubChem CID 61473
Formel vægt 380,13g/mol
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • tri-Sodium orthophosphate dodecahydrate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.