Få mere at vide
Tri-Sodium Citrate Dihydrate, HPLC for Electrochemical Detection, Certified, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10030520 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10030520 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10030520 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/3380/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Smeltepunkt >300°C
CAS 4-3-6132
Farve White
pH 8.4
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel C6H9Na3O9
MDL nummer 150031
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
InChI nøgle NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC navn trisodium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 294.10
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Formel vægt 294.09g/mol
Emballage Plastic powder jar