Få mere at vide
Tri-natriumcitratdihydrat, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073516 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10396430
Brand: Fisher Chemical S/3320/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tri-natriumcitratdihydrat, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-3-6132
Molekylær formel C6H9Na3O9
Molekylvægt (g/mol) 294.10
MDL nummer 150031
InChI nøgle NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC navn trinatrium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;dihydrat
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Smeltepunkt >300°C
Farve Hvid
pH 8.4
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Formel vægt 294.09g/mol
Emballage Plast pulver krukke