Få mere at vide
Tri-natriumcitratdihydrat, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10112880 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10112880 1 kg Plast pulver krukke 1kg
10396430 500 g Plast pulver krukke 500g
10666462 5 kg Plastfad 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10112880 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/3320/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    728.23 DKK
    598.52 DKK / 1kg
    Spare 129.71 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 4-3-6132 | Molecular Formula: C6H9Na3O9 | Molecular Weight: 294.10 g/mol
Tri-natriumcitratdihydrat, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-3-6132
Molekylær formel C6H9Na3O9
Molekylvægt (g/mol) 294.10
MDL nummer 150031
InChI nøgle NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC navn trinatrium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;dihydrat
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Smeltepunkt >300 °C
Farve Hvid
pH 8.4
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Formel vægt 294,09g/mol
Emballage Plast pulver krukke