Få mere at vide
tri-natriumcitrat dihydrat, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10675232 Shop alle J.T.Baker produkter
:
1 kg
Artikelnummer. 10675232
Brand: JT Baker 1758.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opfylder reagensspecifikationer til testning af Ph. Eur. monografier
Tekniske data
Smeltepunkt 150°C
CAS 4-3-6132
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99.0 to 100.5%
Molekylær formel C6H9Na3O9
MDL nummer MFCD00150031
Synonym Sodium Citrate, Dihydrate , Citric acid trisodium salt dihydrate , Sodium Citrate Dihydrate , Sodium citrate tribasic dihydrate
InChI nøgle NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
SMIL O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC navn trinatrium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylatdihydrat
Molekylvægt (g/mol) 294.10
Identifikation Passes Test
Emballage Glasflaske til faste stoffer
Tæthed 1.76 g/cm³ (20°C)