Få mere at vide
tri-natriumcitrat dihydrat, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™ , Avantor™
Artikelnummer. 10765731 Shop alle J.T.Baker produkter
:
500 g
Artikelnummer. 10765731
Brand: JT Baker 0280.0500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Laboratoriereagens
Tekniske data
pH 7.0 to 9.0 (5% Solution at 25°C)
Mængde 500 g
Analyseprocentområde min. 99.0%