missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

tri-Sodium Citrate Dihydrate, For analysis EMSURE™ ACS, MilliporeSigma™

Artikelnummer. 15864820
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plastic Bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
15864820 1 kg Plastic Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15864820 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1064481000
Supelco Essentials er på lager
Brug rabatkode 27958
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

CAS 4-3-6132
Smeltepunkt 150°C (Anhydrous substance)
Farve White
pH 7.5 to 9.0 (50g/L, H2O, 25°C)
Lugt Odorless
Emballage Plastic Bottle
Molekylær formel C6H9Na3O9
Mængde 1 kg
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
Opløselighedsinformation 720g/L
InChI nøgle NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC navn trisodium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 294.10
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Formel vægt 294.10
Procent renhed 99.0 to 101.0%
Grad ACS
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Trinatriumcitratdihydrat til analyse EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.