Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) reagens
Artikelnummer. p-4527564 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 x 1 ml ampuller
25 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11597831
Brand: Thermo Scientific™ TS49230
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Derivatiser hydroxylforbindelser, især kulhydrater med Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) reagens.
Derivatiser hydroxylforbindelser, især kulhydrater med Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) reagens. Dette reagens omfatter TMSI i pyridin og silylerer alkoholer og phenoler, organiske syrer, hydroxylaminer, aminosyrer, kulhydrater, flavonoider, glycoler og polyglycoler, nukleotider, steroider, hydroxylsyrer, barbituater, narkotika, indoler og vitaminer.
Yderligere produktinformation
Reagerer ikke med aminer
Kan bruges i nærværelse af vand, så længe der er nok reagens til stede til at reagere med både vandet og prøven
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC
Farer Skadelig
Standard koncentration 65 - 80, 20 - 25%
Varebeskrivelse 10 x 1 ml ampuller
Opbevaring 2 °C til 8 °C
Mængde 10 x 1 ml ampuller
Standard komponenter Pyridin, 1-(trimethylsilyl)-1H-imidazol
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.