Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) reagens
Artikelnummer. 11597831 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 ml ampuller
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11597831 10 x 1 ml ampuller Pakke med 10
11597680 25 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11597831 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS49230
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Derivatiser hydroxylforbindelser, især kulhydrater med Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) reagens.
Derivatiser hydroxylforbindelser, især kulhydrater med Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) reagens. Dette reagens omfatter TMSI i pyridin og silylerer alkoholer og phenoler, organiske syrer, hydroxylaminer, aminosyrer, kulhydrater, flavonoider, glycoler og polyglycoler, nukleotider, steroider, hydroxylsyrer, barbituater, narkotika, indoler og vitaminer.
Yderligere produktinformation
Reagerer ikke med aminer
Kan bruges i nærværelse af vand, så længe der er nok reagens til stede til at reagere med både vandet og prøven
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC
Farer Skadelig
Standard koncentration 65 - 80, 20 - 25%
Opbevaring 2 °C til 8 °C
Mængde 10 x 1 ml ampuller
Standard komponenter Pyridin, 1-(trimethylsilyl)-1H-imidazol
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.