Beskrivelse
Anvend en reagens-katalysator opløsningsmiddelblanding til et-trins derivatisering med Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridin)-reagens, sammensat af HMDS, TMCS og højrent pyridin, producerer hurtigt TMS-derivater af polære forbindelser til GC-analyse og biokemisk syntese. Dette alsidige reagens er ideelt egnet til GC-bestemmelser af en række forbindelser, herunder sukkerarter, alkoholer, phenoler, steroider, steroler, organiske syrer og nogle aminer.
- Derivatiserer kulhydrater, phenoler, steroider, steroler, organiske syrer, alkoholer og nogle aminer
- Nyttig til hurtig produktion af TMS-derivater af polære forbindelser til gaskromatografisk bestemmelse og biokemisk syntese
- Alsidighed, hastighed og brugervenlighed af Tri-Suil HTP-reagens har gjort det til den mest udbredte silyleringsformulering
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | GC |
| Farer | Ætsende, brandfarlig |
| Standard koncentration | 65 - 80, 10 - 20, 5 - 7% |
| Opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Mængde | 50 ml |
| Standard komponenter | Pyridin, Hexamethyldisilazan, Chlorotrimethylsilan |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.