Learn More
Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridin) reagens
Product Code. 11547841 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 x 1 ml ampuller
50 ml
Unit Size:
10ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11547841 10 x 1 ml ampuller 10ml
11587841 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11547841 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. TS48999
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Anvend en reagens-katalysator opløsningsmiddelblanding til et-trins derivatisering med Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridin) reagens,
Anvend en reagens-katalysator opløsningsmiddelblanding til et-trins derivatisering med Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridin)-reagens, sammensat af HMDS, TMCS og højrent pyridin, producerer hurtigt TMS-derivater af polære forbindelser til GC-analyse og biokemisk syntese. Dette alsidige reagens er ideelt egnet til GC-bestemmelser af en række forbindelser, herunder sukkerarter, alkoholer, phenoler, steroider, steroler, organiske syrer og nogle aminer.
  • Derivatiserer kulhydrater, phenoler, steroider, steroler, organiske syrer, alkoholer og nogle aminer
  • Nyttig til hurtig produktion af TMS-derivater af polære forbindelser til gaskromatografisk bestemmelse og biokemisk syntese
  • Alsidighed, hastighed og brugervenlighed af Tri-Suil HTP-reagens har gjort det til den mest udbredte silyleringsformulering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med GC
Farer Ætsende, brandfarlig
Standard koncentration 65 - 80, 10 - 20, 5 - 7%
Opbevaring 2 °C til 8 °C
Mængde 10 x 1 ml ampuller
Standard komponenter Pyridin, Hexamethyldisilazan, Chlorotrimethylsilan
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tri-Sil HTP Reagent, 10 x 1 mL
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylchlorosilane, Pyridine
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.