Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tri-Sil BP (BSA:Pyridin) reagens
Artikelnummer. 11567680 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11567680 25 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11567680 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS49012
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Anvend en reagens-opløsningsmiddelblanding til et-trins derivatisering med Thermo Scientific™ Tri-Sil BP (BSA:Pyridin) reagens,
Anvend en reagens-opløsningsmiddelblanding til et-trins derivatisering med Thermo Scientific™ Tri-Sil BP (BSA:Pyridin)-reagens, sammensat af BSA og højrent pyridin, denne silyleringsreagensformulering derivatiserer alkoholer, phenoler, organiske syrer, aromatiske amider og aminer til GC-analyse. Den er fremragende til brug med uhindrede steroider.
Reagerer med en bred vifte af forbindelser
Alkoholer, phenoler, nogle enoler og andre hydroxyl/polyhydroxylforbindelser til dannelse af trimethylsilylethere
Organiske syrer til dannelse af trimethylsilylestere
Aromatiske amider til dannelse af N-trimethylsilylderivater
Aminer til dannelse af N-trimethylsilylderivater
Uhindrede steroider
Anbefales ikke til brug med kulhydrater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC
Farer Ætsende, brandfarlig
Standard koncentration 65 - 80, 20 - 25%
Opbevaring 2 °C til 8 °C
Mængde 25 ml
Standard komponenter Pyridin, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidat
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.