Få mere at vide
Tri-Salicylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salicylsalicylsalicylic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H14O7/c22-16-10-4-1-7-13(16)20(25)28-18-12-6-3-9-15(18)21(26)27-17-11-5-2-8-14(17)19(23)24/h1-12,22H,(H,23,24) |
| Formel vægt | 378.074 |