missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tri(Propylene Glycol Butyl Ether (Mixture of isomers), TRC

Artikelnummer. 30417739
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417739 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417739 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT1849351ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[1-(1-butoxypropan-2-yloxy)propan-2-yloxy]propan-2-ol
CAS 55934-93-5
Molekylær formel C13 H28 O4
Mængde 1 mL
Synonym Tri(Propylene Glycol Butyl Ether (Mixture of isomers), [2-(2-Butoxymethylethoxy)methylethoxy]propanol, 2-(2-Butoxymethylethoxy)methylethoxy)propanol, BFTG, Dalpad C, Dowanol TPnB, TPnB, Tripropylene Glycol Monobutyl Ether, Tripropylene Glycol n-Butyl Ether, Tripropyleneglycol Butyl Ether
InChI formel InChI=1S/C13H28O4/c1-5-6-7-15-9-12(3)17-10-13(4)16-8-11(2)14/h11-14H,5-10H2,1-4H3
SMIL CCCCOCC(C)OCC(C)OCC(C)O
IUPAC navn 1-[1-(1-butoxypropan-2-yloxy)propan-2-yloxy]propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 248.359
Formel vægt 248.199
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.