Få mere at vide
Tri-Potassium Citrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10785721 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10785721 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10785721 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/4440/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 180°C
CAS 6100-05-6
Farve White
pH 7.5 to 9.0
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel C6H7K3O8
MDL nummer 150442
Synonym potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
InChI nøgle PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
IUPAC navn tripotassium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 324.41
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
Formel vægt 324.42g/mol
Emballage Plastic powder jar