Få mere at vide
Potassium Hydrogen Carbonate, Extra Pure, SLR specified reagent for general laboratory work, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 292°C |
| Farve | Yellow |
| pH | 8.2 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 2.5 kg |
| Formel vægt | 100.12g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |