Få mere at vide
Tri-Potassium Citrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 180°C |
| Farve | White |
| pH | 7.5 to 9.0 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 324.42g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |