Få mere at vide
Tri-p-tolylamine-d21, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tri-p-tolylamine-D21 |
| CAS | 201944-90-3 |
| Molekylær formel | C21 D21 N |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-(methyl-d3)-N,N-bis[4-(methyl-d3)phenyl-2,3,5,6-d4]- (9 CI), Tri-p-tolylamine-d21, Tri-p-tolylamine-D21, N,N,N-Tri[4-(methyl-d3)phenyl-d4]amine, N,N,N-Tri(4-tolyl-d7)amine, Tris(4-methylphenyl)amine-d21, 4-(Methyl-d3)-N,N-bis[4-(methyl-d3)phenyl-d4]benzenamine |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H21N/c1-16-4-10-19(11-5-16)22(20-12-6-17(2)7-13-20)21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15 H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D,13 D,14 D,15 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N(c2c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c2[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])c3c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c3[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-N,N-bis[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)phenyl]-4-(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.527 |
| Formel vægt | 308.299 g/mol |
| Vis mere |