missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tri-o-tolyl-Phosphine Oxide, TRC

Artikelnummer. 30450001
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450001 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450001 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT765600250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tri-o-tolyl-Phosphine Oxide
CAS 6163-63-9
Molekylær formel C21 H21 O P
Mængde 250 mg
Synonym Tris(2-methylphenyl)phosphine Oxide, NSC 299861, Tri(o-methylphenyl)phosphine Monoxide, Tri-o-tolylphosphine Oxide, Eletriptan Impurity 14, Tris(2-tolyl)phosphine Oxide, Tris(o-tolyl)phosphine Oxide
InChI formel InChI=1S/C21H21OP/c1-16-10-4-7-13-19(16)23(22,20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
SMIL Cc1ccccc1P(=O)(c2ccccc2C)c3ccccc3C
IUPAC navn 1-bis(2-methylphenyl)phosphoryl-2-methylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 320.365
Formel vægt 320.133
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.