Få mere at vide
Tri-o-tolylfosfat, 96%
Artikelnummer. 10613193 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10613193 100 g Glasflaske 100g
10015403 25 g Glasflaske 25g
10324312 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10613193 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 366461000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 78-30-8 | C21H21O4P | 368,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-30-8
Molekylær formel C21H21O4P
Molekylvægt (g/mol) 368.37
MDL nummer MFCD00041906
InChI nøgle YSMRWXYRXBRSND-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-o-cresyl phosphate, tri-o-tolyl phosphate, o-tolyl phosphate, tocp, totp, phosphoric acid, tris 2-methylphenyl ester, o-cresyl phosphate, triorthocresyl phosphate, phosflex 179c, tri-2-tolyl phosphate
PubChem CID 6527
IUPAC navn tris(2-methylphenyl)phosphat
SMIL CC1=CC=CC=C1OP(=O)(OC1=CC=CC=C1C)OC1=CC=CC=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-o-tolyl phosphate
Navn note 96%
Smeltepunkt -25 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2000g/mL
Kogepunkt 410 °C
Flammepunkt 225 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5580 til 1,561
Mængde 100 g
Merck Index 15, 9941
Specifik vægtfylde 1.2
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,01g/100 ml (25 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol, opløselig i ether
Formel vægt 368.36
Procent renhed 96%
Fysisk form Viskøs væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri-o-tolyl phosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /