Få mere at vide
Tri-O-acetyl-D-glukal, 99%
Artikelnummer. 10255380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10255380 100 g Glasflaske 100g
10051500 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10255380 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139241000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2873-29-2 | C12H16O7 | 272,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2873-29-2
Molekylær formel C12H16O7
Molekylvægt (g/mol) 272.25
MDL nummer MFCD00063253
InChI nøgle LLPWGHLVUPBSLP-UTUOFQBUSA-N
Synonym tri-o-acetyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-acetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-2-acetoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, d-glucal triacetate, 3,4,6-tri-o-acetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-hex-1-enitol, arabino-hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-, triacetate, tri-o-acetylglucal, triacetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3,4-bis acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methyl acetate, tri-o-acetyl-glucal
PubChem CID 688303
IUPAC navn [(2R,3S,4R)-3,4-diacetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C=CO1)OC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-O-acetyl-D-glucal
Navn note 99%
Smeltepunkt 51,0 °C til 53,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt >110 °C
Tab ved tørring 0,5% maks. (30 °C, 15 timer) (vakuum)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 17, I, 111
Specifik rotationstilstand −15° (20 °C c=2, EtOH)
Specifik rotation −15.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
Formel vægt 272.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver