Få mere at vide
tri-n-propyltinklorid, TRC
Artikelnummer. 30416592
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416592 50 mg
30414594 250 mg
30415808 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30416592 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83882550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2279-76-7
Molekylær formel C9 H21 Cl Sn
Molekylvægt (g/mol) 283.43
Synonym Tripropyltin chloride, TPTCl
IUPAC navn Klor(tripropyl)stannane
SMIL CCC[Sn](Cl)(CCC)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-propyltin chloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/3C3H7.ClH.Sn/c3*1-3-2;;/h3*1,3H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Formel vægt 284.0354