Få mere at vide
tri-n-propyltinklorid, TRC
Artikelnummer. 30414594
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414594 250 mg
30415808 1 g
30416592 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30414594 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP838825250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2279-76-7
Molekylær formel C9 H21 Cl Sn
Molekylvægt (g/mol) 283.43
Synonym Tripropyltin chloride, TPTCl
IUPAC navn Klor(tripropyl)stannane
SMIL CCC[Sn](Cl)(CCC)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-propyltin chloride
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/3C3H7.ClH.Sn/c3*1-3-2;;/h3*1,3H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Formel vægt 284.0354