Få mere at vide
Tri-n-propyltinchlorid
Artikelnummer. 11374809
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374809 25 g 25g
11394809 1 g 1g
11384809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11374809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 071122.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2279-76-7 | C9H21ClSn | 283,427 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2279-76-7
Molekylær formel C9H21ClSn
Molekylvægt (g/mol) 283.427
MDL nummer MFCD00013610
InChI nøgle FVFLIQMADUVDSP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tri-n-propyltin chloride, tripropyltin chloride, stannane, chlorotripropyl, tripropylstannium chloride, tin, tripropyl-, chloride, unii-7iq49g05u7, chloro tripropyl stannane, tri-n-propyl tin chloride, chlorotripropyl stannane, tri-n-propyltinchloride
PubChem CID 16784
IUPAC navn chlor(tripropyl)stannan
SMIL CCC[Sn](CCC)(CCC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-propyltin chloride
Smeltepunkt -23,5 °C
Tæthed 1,2678 g/ml ved 28 °C
Kogepunkt 123 °C (13 mmHg)
Brydningsindeks 1.491
Mængde 25 g
FN nummer UN2788
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 283.41
Fysisk form Væske