Få mere at vide
Tri-n-propylsilane, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10697084 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10697084 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10697084 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390320050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 998-29-8
Molekylær formel C9H22Si
Molekylvægt (g/mol) 158.36
MDL nummer MFCD00009358
InChI nøgle MMYRBBZVCDXGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripropylsilane, tri-n-propylsilane, silane, tripropyl, silicon tri-n-propyl, tripropyl silane, tri-n-propyl silane, zhovawfvvbwegq-uhfffaoysa-n
PubChem CID 6327709
IUPAC navn tripropylsilicon
SMIL CCC[Si](CCC)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-propylsilane
Farve Colorless
Tæthed 0.7580g/mL
Kogepunkt 173°C
Flammepunkt 43°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel HSi(CH2CH2CH3)3
Brydningsindeks 1.4270 to 1.429
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.758
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 158.36
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri-n-propylsilane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.