Få mere at vide
Triisopropylborat, 98+%
Artikelnummer. 11488217
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488217 2500 mL 2500ml
11468217 100 mL 100ml
11478217 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17592.0F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 5419-55-6 | C9H21BO3 | 188,074 g/mol
Triisopropylborat bruges som reagens i Pd-katalyseret koblingsreaktion med arylhalogenider, såsom Suzuki-reaktion. Det bruges som et reagens til fremstilling af boronsyrer og estere; som en Lewis syrekatalysator og involveret i ortho-borylering af 1-substituerede naphthalener. Desuden spiller det en vigtig rolle som katalysator for produktion af harpiks, voks, maling og lak.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triisopropylborat bruges som reagens i Pd-katalyseret koblingsreaktion med arylhalogenider såsom Suzuki-reaktion. Det bruges som et reagens til fremstilling af boronsyrer og estere; som en Lewis syrekatalysator og involveret i ortho-borylering af 1-substituerede naphthalener. Desuden spiller det en vigtig rolle som katalysator for produktion af harpiks, voks, maling og lak.
Opløselighed Blandbar med
ether, ethanol, isopropanol og benzen.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Nedbrydes i vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5419-55-6
Molekylær formel C9H21BO3
Molekylvægt (g/mol) 188.074
MDL nummer MFCD00008872
InChI nøgle NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropyl borate, isopropyl borate, triisopropoxyborane, triisopropoxyboron, boron isopropoxide, triisopropyl orthoborate, boric acid triisopropyl ester, triisopropoxy borane, boron triisopropoxide, boric acid h3bo3 , tris 1-methylethyl ester
PubChem CID 21531
IUPAC navn tripropan-2-ylborat
SMIL B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triisopropyl borate
Smeltepunkt -59°C
Tæthed 0.815
Kogepunkt 139°C to 141°C
Flammepunkt 17°C (62°F)
Lugt Alcohol-like
Lineær formel [(CH3)2CHO]3B
Brydningsindeks 1.376
Mængde 2500 mL
FN nummer UN2616
Beilstein 1701469
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with ether,ethanol,isopropanol and benzene.
Formel vægt 188.08
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.