Få mere at vide
Tri-n-propylamin, 98%
Beskrivelse
Tri-n-propylamin anvendes som et kemisk mellemprodukt, organisk opløsningsmiddel. Det bruges til fremstilling af kemiske forbindelser såsom farvestoffer, lægemidler, katalysatorer& andre anvendelser. Det bruges sammen med ruthenium i elektrokemiluminescensen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tri-n-propylamin anvendes som et kemisk mellemprodukt, organisk opløsningsmiddel. Det bruges til fremstilling af kemiske forbindelser såsom farvestoffer, lægemidler, katalysatorer& andre anvendelser. Det bruges sammen med ruthenium i elektrokemiluminescensen.
Opløselighed Opløseligt i
vand (2,6 g/L) ved 20 °C, ether og ethanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tri-n-propylamine |
| Smeltepunkt | -93 °C |
| Tæthed | 0.755 |
| Kogepunkt | 156 °C |
| Flammepunkt | 34 °C (93 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Lineær formel | (CH3CH2CH2)3N |
| Brydningsindeks | 1.416 |
| Mængde | 1 L |
| FN nummer | UN2260 |
| Vis mere |