Få mere at vide
Tri-n-propylamin, 98%
Artikelnummer. 11404023
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404023 250 mL 250ml
11433900 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11404023 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10285.AK
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 102-69-2 | C9H21N | 143,27 g/mol
Tri-n-propylamin anvendes som et kemisk mellemprodukt, organisk opløsningsmiddel. Det bruges til fremstilling af kemiske forbindelser såsom farvestoffer, lægemidler, katalysatorer& andre anvendelser. Det bruges sammen med ruthenium i elektrokemiluminescensen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tri-n-propylamin anvendes som et kemisk mellemprodukt, organisk opløsningsmiddel. Det bruges til fremstilling af kemiske forbindelser såsom farvestoffer, lægemidler, katalysatorer& andre anvendelser. Det bruges sammen med ruthenium i elektrokemiluminescensen.
Opløselighed Opløseligt i
vand (2,6 g/L) ved 20 °C, ether og ethanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-69-2
Molekylær formel C9H21N
Molekylvægt (g/mol) 143.27
MDL nummer MFCD00009363
InChI nøgle YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripropylamine, tri-n-propylamine, n,n-dipropyl-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-dipropyl, propyldi-n-propylamine, tripropylammonium, tripropyl amine, npr3, n,n-dipropyl-1-propylamine, tripropylamin
PubChem CID 7616
ChEBI CHEBI:38880
IUPAC navn N,N-dipropylpropan-1-amin
SMIL CCCN(CCC)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-propylamine
Smeltepunkt -93°C
Tæthed 0.755
Kogepunkt 156°C
Flammepunkt 34°C (93°F)
Lugt Amine-like
Lineær formel (CH3CH2CH2)3N
Brydningsindeks 1.416
Mængde 250 mL
FN nummer UN2260
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water (2.6g/L) at 20°C,ether and ethanol.
Formel vægt 143.27
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri-n-propylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tripropylamine