Få mere at vide
Tri-n-octylfosfin, tech. 90%
Beskrivelse
Tri-n-octylphosphin bruges til belægning af zinksulfidskaller på cadmium-selen kvanteprikkerne ved successiv adsorption af ionlag og reaktionsmetode. Det fungerer som en forløber for trioctylphosphinoxid. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel til cadmium- og selen-prækursorer. Det tjener også som et almindeligt reagens i den kemiske syntese af nanopartikler. Det fungerer som en forløber for trioctylphosphinoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tri-n-octylphosphin bruges til belægning af zinksulfidskaller på cadmium-selen kvantepunktkerne ved successiv ionlagsadsorption og reaktionsmetode. Det fungerer som en forløber for trioctylphosphinoxid. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel til cadmium- og selen-prækursorer. Det tjener også som et almindeligt reagens i den kemiske syntese af nanopartikler. Det fungerer som en forløber for trioctylphosphinoxid.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tri-n-octylphosphine |
| Tæthed | 0.831 |
| Kogepunkt | 240 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 147 °C (296 °F) |
| Lugt | Hvidløgslignende |
| Brydningsindeks | 1.468 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN1760 |
| Beilstein | 1776995 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |