Få mere at vide
Tri-n-octylfosfin, tech. 90%
Artikelnummer. 11332767
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332767 25 mL 25ml
11342767 100 mL 100ml
15419029 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11332767 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L15744.AC
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4731-53-7 | C24H51P | 370,646 g/mol
Tri-n-octylphosphin bruges til belægning af zinksulfidskaller på cadmium-selen kvanteprikkerne ved successiv adsorption af ionlag og reaktionsmetode. Det fungerer som en forløber for trioctylphosphinoxid. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel til cadmium- og selen-prækursorer. Det tjener også som et almindeligt reagens i den kemiske syntese af nanopartikler. Det fungerer som en forløber for trioctylphosphinoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tri-n-octylphosphin bruges til belægning af zinksulfidskaller på cadmium-selen kvantepunktkerne ved successiv ionlagsadsorption og reaktionsmetode. Det fungerer som en forløber for trioctylphosphinoxid. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel til cadmium- og selen-prækursorer. Det tjener også som et almindeligt reagens i den kemiske syntese af nanopartikler. Det fungerer som en forløber for trioctylphosphinoxid.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4731-53-7
Molekylær formel C24H51P
Molekylvægt (g/mol) 370.646
MDL nummer MFCD00015298
InChI nøgle RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioctylphosphine, tri-n-octylphosphine, phosphine, trioctyl, tri-n-octyl phosphine, tri-octylphosphine, trioctyl phosphine, tri degrees ctylphosphine, acmc-209k8q
PubChem CID 20851
IUPAC navn trioctylphosphan
SMIL CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Spécification
Kemisk navn eller materiale Tri-n-octylphosphine
Tæthed 0.831
Kogepunkt 240 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 147 °C (296 °F)
Lugt Hvidløgslignende
Brydningsindeks 1.468
Mængde 25 mL
FN nummer UN1760
Beilstein 1776995
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 370.65
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.