Få mere at vide
Tri-n-octylfosfinoxid, 99%
Artikelnummer. 10115453 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10115453 500 g Glasflaske 500g
10072670 25 g Glasflaske 25g
10636784 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10115453 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207605000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78-50-2 | C24H51OP | 386,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-50-2
Molekylær formel C24H51OP
Molekylvægt (g/mol) 386.64
MDL nummer MFCD00002083
InChI nøgle ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg
PubChem CID 65577
IUPAC navn 1-dioctylphosphoryloctan
SMIL CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-octylphosphine oxide
Smeltepunkt 50,0 °C til 55,0 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 201,0 °C til 202,0 °C (2,0 mmHg)
Flammepunkt 230 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (inklusive isomer) (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)7]3P(O)
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i cyclohexan, methanol
Formel vægt 386.64
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller flager