Få mere at vide
Tri-n-octylfosfinoxid, 98%
Artikelnummer. 11438913
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438913 25 g 25g
11448913 100 g 100g
11458913 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438913 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11062.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78-50-2 | C24H51OP | 386,645 g/mol
Tri-n-octylphosphinoxid er et opløsningsmiddel, der bruges til udvinding af metaller, især uran, zirconium og hafnium. Det bruges også som et hjælpereagens ved opløsningsmiddelekstraktion af metaller. Det bruges også til at udvinde hydrogenbindende organiske forbindelser. Ydermere er det nyttigt som en capping-ligand til fremstilling af kvanteprikker, såsom dem, der består af cadmiumselenid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tri-n-octylphosphinoxid er et opløsningsmiddel, der bruges til udvinding af metaller, især uran, zirconium og hafnium. Det bruges også som et hjælpereagens ved opløsningsmiddelekstraktion af metaller. Det bruges også til at udvinde hydrogenbindende organiske forbindelser. Ydermere er det nyttigt som en capping-ligand til fremstilling af kvanteprikker, såsom dem, der består af cadmiumselenid.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, toluen og hexan. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-50-2
Molekylær formel C24H51OP
Molekylvægt (g/mol) 386.645
MDL nummer MFCD00002083
InChI nøgle ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg
PubChem CID 65577
IUPAC navn 1-dioctylphosphoryloctan
SMIL CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-octylphosphine oxide
Smeltepunkt 52°C to 57°C
Tæthed 0.88
Kogepunkt 212°C to 213°C (0.3 mmHg)
Flammepunkt 252°C (486°F)
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 1796648
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,toluene and hexane. Insoluble in water.
Formel vægt 386.65
Procent renhed 98%