missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tri-n-octylchlorotin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trioctyltin chloride |
| CAS | 2587-76-0 |
| Molekylær formel | C24 H51 Cl Sn |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Trioctyltin chloride, Stannane','chlorotrioctyl-, Tin','chlorotrioctyl- (7CI), Trioctyltin chloride (6CI), Chlorotrioctylstannane, Chlorotrioctyltin, NSC 65479, Tri-n-octyltin chloride, Trioctylchlorostannane |
| InChI formel | InChI=1S/3C8H17.ClH.Sn/c3*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h3*1,3-8H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1 |
| SMIL | CCCCCCCC[Sn](Cl)(CCCCCCCC)CCCCCCCC |
| IUPAC navn | chloro(trioctyl)stannane |
| Molekylvægt (g/mol) | 493.82 |
| Formel vægt | 494.2701 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?