missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tri-n-octylchlorotin, TRC

Artikelnummer. 30454106
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454106 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454106 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8862955MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Trioctyltin chloride
CAS 2587-76-0
Molekylær formel C24 H51 Cl Sn
Mængde 5 mg
Synonym Trioctyltin chloride, Stannane','chlorotrioctyl-, Tin','chlorotrioctyl- (7CI), Trioctyltin chloride (6CI), Chlorotrioctylstannane, Chlorotrioctyltin, NSC 65479, Tri-n-octyltin chloride, Trioctylchlorostannane
InChI formel InChI=1S/3C8H17.ClH.Sn/c3*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h3*1,3-8H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
SMIL CCCCCCCC[Sn](Cl)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
IUPAC navn chloro(trioctyl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 493.82
Formel vægt 494.2701
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.