Få mere at vide
Tri-n-octylamin, 95%
Descrizione
Tri-n-octylamin bruges som ekstraktionsmiddel til organiske syrer som trichloreddikesyre, ravsyre, eddikesyre og ædelmetaller. Det bruges også som opløsningsmiddel og mellemprodukt ved fremstilling af lægemidler. Yderligere anvendes det til fremstilling af kvaternære ammoniumforbindelser, agrokemikalier, overfladeaktive midler, smøremiddeladditiver, korrosionsinhibitorer, vulkaniseringsacceleratorer og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tri-n-octylamin bruges som ekstraktionsmiddel til organiske syrer som trichloreddikesyre, ravsyre, eddikesyre og ædelmetaller. Det bruges også som opløsningsmiddel og mellemprodukt ved fremstilling af lægemidler. Yderligere anvendes det til fremstilling af kvaternære ammoniumforbindelser, agrokemikalier, overfladeaktive midler, smøremiddeladditiver, korrosionsinhibitorer, vulkaniseringsacceleratorer og farvestoffer.
Opløselighed
Blandbar med chloroform. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, kuldioxid, syrer, syrechlorider og syreanhydrider.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Tri-n-octylamine |
| Smeltepunkt | -39 °C |
| Tæthed | 0.81 |
| Kogepunkt | 164 °C til 168 °C (0,7 mmHg) |
| Flammepunkt | 158 °C (316 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Lineær formel | [CH3(CH2)7]3N |
| Brydningsindeks | 1.4485 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN3082 |
| Vedi altri risultati |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.