Få mere at vide
Tri-n-octylamin, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407357
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407357 500 mL 500ml
11497347 100 mL 100ml
11417357 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15067.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1116-76-3 | C24H51N | 353.679 g/mol
Tri-n-octylamin bruges som ekstraktionsmiddel til organiske syrer som trichloreddikesyre, ravsyre, eddikesyre og ædelmetaller. Det bruges også som opløsningsmiddel og mellemprodukt ved fremstilling af lægemidler. Yderligere anvendes det til fremstilling af kvaternære ammoniumforbindelser, agrokemikalier, overfladeaktive midler, smøremiddeladditiver, korrosionsinhibitorer, vulkaniseringsacceleratorer og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tri-n-octylamin bruges som ekstraktionsmiddel til organiske syrer som trichloreddikesyre, ravsyre, eddikesyre og ædelmetaller. Det bruges også som opløsningsmiddel og mellemprodukt ved fremstilling af lægemidler. Yderligere anvendes det til fremstilling af kvaternære ammoniumforbindelser, agrokemikalier, overfladeaktive midler, smøremiddeladditiver, korrosionsinhibitorer, vulkaniseringsacceleratorer og farvestoffer.
Opløselighed
Blandbar med chloroform. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, kuldioxid, syrer, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1116-76-3
Molekylær formel C24H51N
Molekylvægt (g/mol) 353.679
MDL nummer MFCD00009560
InChI nøgle XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08
PubChem CID 14227
IUPAC navn N,N-dioctyloctan-1-amin
SMIL CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-octylamine
Smeltepunkt -39°C
Tæthed 0.81
Kogepunkt 164°C to 168°C (0.7 mmHg)
Flammepunkt 158°C (316°F)
Lugt Amine-like
Lineær formel [CH3(CH2)7]3N
Brydningsindeks 1.4485
Mængde 500 mL
FN nummer UN3082
Beilstein 1210618
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform. Immiscible with water.
Formel vægt 353.68
Procent renhed 95%