Få mere at vide
Tri(n-octyl-1,1-d2)amine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trioctylamine-1,1,1',1',1'',1''-D6 |
| CAS | 1219798-90-9 |
| Molekylær formel | C24 D6 H45 N |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Tri(n-octyl-1,1-d2)amine, Tri(octyl-1,1-d2)amine, N,N-Di(octyl-1,1-d2)-1-octanamine-1,1-d2, Trioctylamine-d6, N,N,N-Trioctylamine-d6, Trioctylamine-1,1,1',1',1'',1''-D6, Trioctylamine-1,1,1',1',1'',1''-D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C24H51N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3/i22D2,23D2,24D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(CCCCCCC)N(C([2 H])([2 H])CCCCCCC)C([2 H])([2 H])CCCCCCC |
| IUPAC navn | 1,1-dideuterio-N,N-bis(1,1-dideuteriooctyl)octan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 359.705 |
| Formel vægt | 359.44 g/mol |
| Vis mere |