Få mere at vide
Tri-n-hexylamin, 96%
Artikelnummer. 11490138
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490138 250 g 250g
11480138 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23716.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 102-86-3 | C18H39N | 269,517 g/mol
Tri-n-hexylamin bruges som ekstraktionsmiddel under isolering og oprensning af ravsyre fra en escherichia coli fermenteringsbouillon i den farmaceutiske industri. Det bruges også som en intern standard til screening af humane hårprøver for designermedicin ved ionmobilitetsspektrometri. Yderligere er det involveret i syntesen af zinkoxid nanorods. Ud over dette bruges det til fremstilling af infrarøde luminescens nanohybridfilm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tri-n-hexylamin anvendes som ekstraktionsmiddel under isolering og oprensning af ravsyre fra en escherichia coli fermenteringsbouillon i den farmaceutiske industri. Det bruges også som en intern standard til screening af humane hårprøver for designermedicin ved ionmobilitetsspektrometri. Yderligere er det involveret i syntesen af zinkoxid nanorods. Ud over dette bruges det til fremstilling af infrarøde luminescens nanohybridfilm.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, syreklorider, syreanhydrider og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-86-3
Molekylær formel C18H39N
Molekylvægt (g/mol) 269.517
MDL nummer MFCD00009523
InChI nøgle DIAIBWNEUYXDNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-hexylamine, trihexylamine, 1-hexanamine, n,n-dihexyl, c6-c12 trialkylamine, amines, tri-c6-12-alkyl, amine,trihexyl, 1-hexanamine,n-dihexyl, 1-hexanamine,n,n-dihexyl
PubChem CID 66022
IUPAC navn N,N-dihexylhexan-1-amin
SMIL CCCCCCN(CCCCCC)CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-hexylamine
Smeltepunkt <-75 °C
Tæthed 0.798
Kogepunkt 263 °C til 265 °C
Flammepunkt 144 °C (291 °F)
Brydningsindeks 1.4415
Mængde 250 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1755828
Opløselighedsinformation Let blandet med vand.
Formel vægt 269.52
Procent renhed 97%