Få mere at vide
Tri-n-hexyl Trimellitate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tri-n-hexyl Trimellitate |
| CAS | 1528-49-0 |
| Molekylær formel | C27H42O6 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | trihexyl benzene-1,2,4-tricarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H42O6/c1-4-7-10-13-18-31-25(28)22-16-17-23(26(29)32-19-14-11-8-5-2)24(21-22)27(30)33-20-15-12-9-6-3/h16-17,21H,4-15,18-20H2,1-3H3 |
| SMIL | O=C(OCCCCCC)C1=CC=C(C(=O)OCCCCCC)C(=C1)C(=O)OCCCCCC |
| IUPAC navn | trihexyl benzene-1,2,4-tricarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 462.62 |
| Formel vægt | 462.3 |