Få mere at vide
Tri-n-hexylphosphat, 90+%
Artikelnummer. 11440490
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440490 1 g 1g
11357218 5 g 5g
11367218 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440490 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016801.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 2528-39-4 | C18H39O4P | 350,48 g/mol
Bruges til at lave andre kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2528-39-4
Molekylær formel C18H39O4P
Molekylvægt (g/mol) 350.48
MDL nummer MFCD00015351
InChI nøgle SFENPMLASUEABX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphoric acid, trihexyl ester, tri-n-hexyl phosphate, tri n-hexyl phosphate, acmc-20aje0, aronis24109
PubChem CID 75666
IUPAC navn trihexylphosphat
SMIL CCCCCCOP(=O)(OCCCCCC)OCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-hexyl phosphate
Farve Farveløs
Lineær formel [CH3(CH2)5O]3PO
Mængde 1 g
Formel vægt 350.48
Procent renhed ≥90%
Fysisk form Væske