Få mere at vide
Tri-n-butyltin trifluormethansulfonat, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Description
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tri-n-butyltin trifluoromethanesulfonate |
| Farve | Brown to White |
| Flammepunkt | 113°C (235°F) |
| Lineær formel | CF3SO3Sn[(CH2)3CH3]3 |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN2923 |
| Beilstein | 5818090 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Formel vægt | 439.1 |
| Procent renhed | 90% |
| Show More |