Få mere at vide
Tri-n-butyltin methoxid, 97%
Artikelnummer. 11480983
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480983 250 g 250g
11443900 100 g 100g
11470983 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11480983 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13355.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1067-52-3 | C13H30OSn | 321,092 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1067-52-3
Molekylær formel C13H30OSn
Molekylvægt (g/mol) 321.092
MDL nummer MFCD00009419
InChI nøgle KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl
PubChem CID 16683411
IUPAC navn tributyl(methoxy)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butyltin methoxide
Tæthed 1.12
Kogepunkt 124 °C til 126 °C (4 mmHg)
Flammepunkt 98 °C (208 °F)
Brydningsindeks 1.474
Mængde 250 g
FN nummer UN2788
Beilstein 3600960
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 321.09
Procent renhed 97%