Få mere at vide
Tri-n-butyltin iodide, tech. 90%, stab. with copper, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15452346
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452346 5 g 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15452346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55911.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7342-47-4
Molekylær formel C12H27ISn
Molekylvægt (g/mol) 416.962
MDL nummer MFCD00074996
InChI nøgle YHHVXVNXTMIXOL-UHFFFAOYSA-M
Synonym tributyltin iodide, iodotributylstannane, stannane, iodotributyl, iodotributyltin, stannane, tributyliodo, tri-n-butyl tin iodide, tin, tri-n-butyl-, iodide, bu3sni, tri-n-butyltin iodide, tributyl iodo stannane
PubChem CID 23765
IUPAC navn tributyl(iodo)stannane
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butyltin iodide
Navn note Stabilized with copper
Farve Farveløs
Tæthed 1.46 g/mL
Kogepunkt 172°C (10 mmHg)
Flammepunkt 113°C (235°F)
Lineær formel [CH3(CH2)3]3SnI
Brydningsindeks 1.53
Mængde 5 g
FN nummer UN2788
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 416.94
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri-n-butyltin iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tributyltin iodide