Få mere at vide
Tri-n-butyltinhydrid, 97%
Artikelnummer. 10032680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10032680 50 g Glasflaske 50g
10615862 10 g Glasflaske 10g
10216903 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10032680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215730500
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 688-73-3 | C12H28Sn | 291,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 688-73-3
Molekylær formel C12H27Sn
Molekylvægt (g/mol) 290.06
MDL nummer MFCD00009416
InChI nøgle PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylstannanyl, tributlytin, tributylstannic hydride, tributyl tin, tri-n-butylstannane hydride, unii-4xdx163p3d, tin, tri-n-butyl-, hydride, tri-n-butylstannyl radical, stannane, tri-n-butyl-, hydride, tributyl-tin
PubChem CID 3032732
IUPAC navn tributylstannyl
SMIL CCCC[Sn](CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butyltin hydride
Farve Farveløs
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 80,0 °C (0,4 mmHg)
Flammepunkt 40 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)3]3SnH
Brydningsindeks 1,4720 til 1,4740
Mængde 50 g
Fieser 01,1192; 02,424; 03,294; 04,518; 05,685; 06,604; 07,379; 08,497; 09,476; 10,411; 11,545; 12,516; 14,312; 15,325; 16,343; 17,351
Merck Index 15, 9783
Specifik vægtfylde 1.08
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler
Viskositet 1,5 mPa (20 °C)
Formel vægt 291.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri-n-butyltin hydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.